Imprimer
Alcool 4-hydroxybenzylique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
121030250 121031000 121035000
ACRO121030250EA 87.2 EUR
ACRO121030250 ACRO121031000 ACRO121035000
Alcool 4-hydroxybenzylique 97%
Alcool 4-hydroxybenzylique
Formule: C₇H₈O₂
Poids moléculaire: 124.14 g/mol
Point d'ébullition: 252
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004658
Numéro CAS: 623-05-2
EINECS: 210-768-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%