Imprimer
2-tert-Butylhydroquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41424.0100 8.41424.0500
8.41424.0100EA 46.3 EUR
8.41424.0100 8.41424.0500
2-tert-Butylhydroquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylhydroquinone
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 128 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002344
Numéro CAS: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 127 - 129 °C
Molar Mass 166.21 g/mol
Boiling Point 295 °C (1013 hPa)
Flash Point 171 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 457 °C