Imprimer
2-tert-Butylhydroquinone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A19206.0E A19206.36
A19206.0EEA 527 EUR
A19206.0E A19206.36
2-tert-Butylhydroquinone ≥97%
2-tert-Butylhydroquinone
Purity: 97% CAS No.: 1948-33-0 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Flash Point: 171°(339°F) Melting Point: 126-129° Boiling Point: 295° Beilstein Reference: 637923 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002344
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Point d'ébullition: 295 °C
Point de fusion: 126…129 °C
Densité: 1,050
Point éclair: 171 °C (339 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002344
Numéro CAS: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III