3,5-Dihydroxytoluène ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
5-Méthylrésorcinol, Orcinol
Purity: 99%
CAS No.: 504-15-4
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Melting Point: 106-108°
Boiling Point: 287-290°
Merck Reference: 14,6864
MDL No.: MFCD00002291
Formule:
C₇H₈O₂ Point d'ébullition: 287…290 °C Point de fusion: 106…108 °C Densité: 1,2895 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 159 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002291 Numéro CAS: 504-15-4 EINECS: 207-984-2 Indice Merck: 14,6864 |