Imprimer
4-Éthylrésorcinol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21575.06 B21575.14 B21575.22
B21575.06EA 61.2 EUR
B21575.06 B21575.14 B21575.22
4-Éthylrésorcinol ≥98%
4-Éthylrésorcinol
Purity: 98% CAS No.: 2896-60-8 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 1238231
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002283
Numéro CAS: 2896-60-8
EINECS: 220-777-1