4-tert-Butylpyrocatéchol 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
Formule:
C₁₀H₁₄O₂ Point d'ébullition: 285 °C (760 mmHg) Point de fusion: 53…56 °C Densité: 1,049 g/cm³ Point éclair: 129 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002201 Numéro CAS: 98-29-3 EINECS: 202-653-9 UN: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to cream Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 56 °C |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
GC | ≤0.7 % Catechol |