Imprimer
Alcool 3-phénoxybenzylique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, (3-Phenoxyphenyl)methanol
183770250 183771000 183770050
ACRO183770250EA 107 EUR
ACRO183770250 ACRO183771000 ACRO183770050
Alcool 3-phénoxybenzylique 98%
Alcool 3-phénoxybenzylique
Formule: C₁₃H₁₂O₂
Poids moléculaire: 200.24 g/mol
Point d'ébullition: 135…140 °C (1 mmHg)
Densité: 1.1456 g/cm³
Point éclair: 309 °C
Numéro MDL: MFCD00004636
Numéro CAS: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 99 to 101 % (quetiapine hemifumarate dry substance)
Titration with NaOH 12.5 to 13.8 % (fumaric acid dry substance)