4-Octylphénol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 1806-26-4
Molecular Formula: C14H22O
Formula Weight: 206.32
Flash Point:
Formule:
C₁₄H₂₂O Point d'ébullition: 150 °C (4 mmHg) Point de fusion: 43…45 °C Densité: 0,961 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036134 Numéro CAS: 1806-26-4 EINECS: 217-302-5 UN: 2430 ADR: 8,III |