m-Crésol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Methylphenol, 3-Hydroxytoluol, 3-Hydroxytoluene
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
CH₃C₆H₄OH Poids moléculaire: 108.14 g/mol Point d'ébullition: 202.2 Point de fusion: 11.5 Densité: 1.0336 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 73 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002302 Numéro CAS: 108-39-4 EINECS: 203-577-9 UN: 2076 ADR: 6.1 (8) II Indice Merck: 13,02604 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 23.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 11.5 °C |
Molar Mass | 108.14 g/mol |
Boiling Point | 203 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.065 hPa (20 °C) |
Flash Point | 1 %(V) |
Refractive Index | 86 °C |
Density | 1.03 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 (20 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 626 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |