Imprimer
o-Crésol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
A12307.0E A12307.36 A12307.0P
A12307.0EEA 0 EUR
A12307.0E A12307.36 A12307.0P
o-Crésol ≥98%
o-Crésol
Purity: 98+% CAS No.: 95-48-7 Molecular Formula: C7H8O Formula Weight: 108.14 Flash Point: 81°(177°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 190-192° Beilstein Reference: 506917 Merck Reference: 14,2579 UN No.: 3455 MDL No.: MFCD00002226
Formule: C₇H₈O
Poids moléculaire: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 190…192 °C
Point de fusion: 30…34 °C
Densité: 1.048
Point éclair: 81 °C (177 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002226
Numéro CAS: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,02604