Imprimer
o-Crésol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
110550010 110555000 110551000 110550025 110550100
ACRO110550010EA 102 EUR
ACRO110550010 ACRO110555000 ACRO110551000 ACRO110550025 ACRO110550100
o-Crésol 99%
o-Crésol
Formule: C₇H₈O
Poids moléculaire: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 191 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 1.04 g/cm³
Point éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002226
Numéro CAS: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,02604
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %