Imprimer
Alcool benzylique, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Phénylcarbinol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
08421-25ML-F 08421-5ML-F
08421-25ML-FEA 276 EUR
08421-25ML-F 08421-5ML-F
Alcool benzylique, Supelco®
Alcool benzylique
Formule: C₆H₅CH₂OH
Poids moléculaire: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 205
Point de fusion: –15.3 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 101
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004599
Numéro CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Indice Merck: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1979e3f40084f5836692b595a2c12d1ce45b8ae2&vid=acff2b610b498056981c532017a543e1314d81bd&prid=web&clid=SAPDAM