Alcool benzylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Phénylcarbinol
Purity: 99%
CAS No.: 100-51-6
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5400
Odour: Aromatic
Melting Point: -15°
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 878307
Merck Reference: 14,1124
MDL No.: MFCD00004599
Formule:
C₆H₅CH₂OH Point d'ébullition: 205 °C Point de fusion: –15 °C Densité: 1,045 Point éclair: 100 °C (212 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004599 Numéro CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Indice Merck: 14,1124 |