Imprimer
Alcool benzylique 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
148390010 148390025 148390250
ACRO148390010EA 97.8 EUR
ACRO148390010 ACRO148390025 ACRO148390250
Alcool benzylique 99%, pur
Alcool benzylique
Formule: C₆H₅CH₂OH
Point d'ébullition: 205 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,044 g/cm³
Point éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004599
Numéro CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Indice Merck: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %