Imprimer
4-Phényl-1-butanol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Phenylbutan-1-ol
A13433.09 A13433.18 A13433.30
A13433.09EA 99 EUR
A13433.09 A13433.18 A13433.30
4-Phényl-1-butanol ≥97%
4-Phényl-1-butanol
Purity: 97% CAS No.: 3360-41-6 Molecular Formula: C6H5(CH2)4OH Formula Weight: 150.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 138-140°/14mm Beilstein Reference: 2042122 MDL No.: MFCD00002971
Formule: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
Poids moléculaire: 150.22 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C (14 mmHg)
Densité: 0.975
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002971
Numéro CAS: 3360-41-6
EINECS: 222-128-8