4-Phényl-1-butanol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Phenylbutan-1-ol
Formule:
(C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH Poids moléculaire: 150.22 g/mol Point d'ébullition: 140 °C (14 mmHg) Densité: 0.975 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002971 Numéro CAS: 3360-41-6 EINECS: 222-128-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Optical rotation | +43° to +50° (1 % in water) |