Imprimer
2-Phénylethanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
A15241.0B A15241.0I A15241.30
A15241.0BEA 84.8 EUR
A15241.0B A15241.0I A15241.30
2-Phénylethanol ≥98%
2-Phénylethanol
Purity: 98+% CAS No.: 60-12-8 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 101°(214°F) Physical Form: Liquid Density: 1.021 Refractive Index: 1.5330 Appearance: Colourless Melting Point: -27° Boiling Point: 219° Beilstein Reference: 1905732 Merck Reference: 14,7224 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002886
Formule: C₆H₅CH₂CH₂OH
Poids moléculaire: 122.17 g/mol
Point d'ébullition: 219 °C
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1.021
Point éclair: 101 °C (214 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002886
Numéro CAS: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,07370