Imprimer
2-Phénylethanol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
130180010 130180025 130180050 130180100 130181000 130182500
ACRO130180010EA 98.7 EUR
ACRO130180010 ACRO130180025 ACRO130180050 ACRO130180100 ACRO130181000 ACRO130182500
2-Phénylethanol 99%
2-Phénylethanol
Formule: C₆H₅CH₂CH₂OH
Poids moléculaire: 122.17 g/mol
Point d'ébullition: 219 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1.02 g/cm³
Point éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002886
Numéro CAS: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
Indice Merck: 12,07370
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 1.016 to 1.021
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test