2-Phényl-2-propanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 617-94-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5196
Melting Point: 29-34°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 1905012
MDL No.: MFCD00004456
Formule:
C₆H₅C(OH)(CH₃)₂ Point d'ébullition: 215 °C Point de fusion: 29…34 °C Densité: 0,973 Point éclair: 87 °C (188 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004456 Numéro CAS: 617-94-7 EINECS: 210-539-5 |