Imprimer
2-Phényl-2-propanol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): α,α-Dimethylbenzyl alcohol
130830050 130830250 130831000
ACRO130830050EA 37.2 EUR
ACRO130830050 ACRO130830250 ACRO130831000
2-Phényl-2-propanol 99%
2-Phényl-2-propanol
Formule: C₆H₅C(OH)(CH₃)₂
Point d'ébullition: 88…90 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 0,973 g/cm³
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004456
Numéro CAS: 617-94-7
EINECS: 210-539-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f8edbb976395240a99a4f52addfbfe32e8c926f&vid=5b4ae0c8b87b317b3d1326768c6ff8bdaaab37f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to white to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 335 nm A: ≤1.0
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g