Imprimer
Alcool 2,4,6-triméthoxybenzylique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H50348.03 H50348.MD
H50348.03EA 222 EUR
H50348.03 H50348.MD
Alcool 2,4,6-triméthoxybenzylique ≥97%
Alcool 2,4,6-triméthoxybenzylique
Purity: 97% CAS No.: 61040-78-6 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 60° MDL No.: MFCD00060356
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Poids moléculaire: 198.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060356
Numéro CAS: 61040-78-6