Imprimer
Alcool 2,5-diméthoxybenzylique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
182200250 182200050
ACRO182200250EA 186 EUR
ACRO182200250 ACRO182200050
Alcool 2,5-diméthoxybenzylique 99%
Alcool 2,5-diméthoxybenzylique
Formule: C₉H₁₂O₃
Point d'ébullition: 122…125 °C (1 mmHg)
Point éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00004615
Numéro CAS: 33524-31-1
EINECS: 251-562-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +68° to +78° (20°C, 589 nm) (1% in CHCl3)