Imprimer
Alcool 3,4-diméthoxybenzylique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Alcool vératrylique
A13396.14 A13396.22 A13396.36
A13396.14EA 47.7 EUR
A13396.14 A13396.22 A13396.36
Alcool 3,4-diméthoxybenzylique ≥97%
Alcool 3,4-diméthoxybenzylique
Purity: 97% CAS No.: 93-03-8 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5530 Melting Point: ca 22° Boiling Point: 297-298° Beilstein Reference: 639388 MDL No.: MFCD00004638
Formule: C₉H₁₂O₃
Point d'ébullition: 297…298 °C
Point de fusion: ∼ 22 °C
Densité: 1,176
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004638
Numéro CAS: 93-03-8
EINECS: 202-212-0