Alcool 3,4-diméthoxybenzylique 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Alcool vératrylique
Formule:
C₉H₁₂O₃ Point d'ébullition: 296…297 °C (732 mmHg) Point de fusion: 22 °C Densité: 1,15 g/cm³ Point éclair: >112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004638 Numéro CAS: 93-03-8 EINECS: 202-212-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow to golden Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |