2-Méthoxy-p-crésol 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Méthoxy-4-méthylphénol
Formule:
C₈H₁₀O₂ Poids moléculaire: 138.17 g/mol Point d'ébullition: 219…222 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2 °C Densité: 1.09 g/cm³ Point éclair: 90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002378 Numéro CAS: 93-51-6 EINECS: 202-252-9 Indice Merck: 13,02599 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid (May turn yellow on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5350 to 1.5400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |