Alcool 4-méthoxybenzylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Alcool p-anisique
Purity: 98%
CAS No.: 105-13-5
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 259°
Beilstein Reference: 636654
Merck Reference: 14,604
MDL No.: MFCD00004653
Formule:
C₈H₁₀O₂ Poids moléculaire: 138.17 g/mol Point d'ébullition: 259 °C Point de fusion: 22…25 °C Densité: 1.110 Point éclair: 113 °C (235 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00004653 Numéro CAS: 105-13-5 EINECS: 203-273-6 Indice Merck: 13,00608 |