Imprimer
2-tert-Butyl-4-méthoxyphénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-BHA, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20246.0100 8.20246.9025 8.20246.0500 8.20246.0025 8.20246.5000
8.20246.0100EA 54.6 EUR
8.20246.0100 8.20246.9025 8.20246.0500 8.20246.0025 8.20246.5000
2-tert-Butyl-4-méthoxyphénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyl-4-méthoxyphénol
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Point d'ébullition: 267…269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…61 °C
Densité: 1,0587 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040484
Numéro CAS: 121-00-6
EINECS: 204-442-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 48 - 63 °C
Molar Mass 180.25 g/mol
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (105 °C)
Flash Point 130 °C