3-Nitro-p-crésol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Methyl-3-nitrophenol, 1-Hydroxy-4-methyl-3-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 2042-14-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Physical Form: Powder
Odour: Phenol-like
UN No.: 2446
MDL No.: MFCD00007244
Formule:
C₇H₇NO₃ Poids moléculaire: 153.14 g/mol Point de fusion: 77…81 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007244 Numéro CAS: 2042-14-0 EINECS: 218-044-6 UN: 2446 ADR: 6.1 III |