Imprimer
6-Nitro-m-crésol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Methyl-2-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzene
A11729.14 A11729.22 A11729.36
A11729.14EA 44 EUR
A11729.14 A11729.22 A11729.36
6-Nitro-m-crésol ≥97%
6-Nitro-m-crésol
Purity: 97% CAS No.: 700-38-9 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Flash Point: 109°(228°F) Odour: Phenol-like Beilstein Reference: 1868030 UN No.: 2446 MDL No.: MFCD00007111
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.14 g/mol
Point de fusion: 53…56 °C
Point éclair: 109 °C (228 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007111
Numéro CAS: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1 III