Imprimer
6-Nitro-m-crésol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methyl-2-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzene
160150250 160151000
ACRO160150250EA 45.9 EUR
ACRO160150250 ACRO160151000
6-Nitro-m-crésol 97%
6-Nitro-m-crésol
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.14 g/mol
Point de fusion: 53…56 °C
Point éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007111
Numéro CAS: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥96.0 %