Imprimer
4-Nitro-m-crésol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methyl-4-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-4-nitrobenzene
L03163.14 L03163.22
L03163.14EA 46.3 EUR
L03163.14 L03163.22
4-Nitro-m-crésol ≥98%
4-Nitro-m-crésol
Purity: 98% CAS No.: 2581-34-2 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Odour: Phenol-like Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 1868105 MDL No.: MFCD00007333
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.14 g/mol
Point de fusion: 126…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007333
Numéro CAS: 2581-34-2
EINECS: 219-952-5
UN: 2446
ADR: 6.1 III