Alcool 4-nitrobenzylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(4-Nitrophenyl)methanol
Purity: 99%
CAS No.: 619-73-8
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 92-95°
Boiling Point: 185°/12mm
Beilstein Reference: 1424026
MDL No.: MFCD00007376
Formule:
C₇H₇NO₃ Poids moléculaire: 153.14 g/mol Point d'ébullition: 185 °C (12 mmHg) Point de fusion: 92…95 °C Point éclair: 180 °C (356 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007376 Numéro CAS: 619-73-8 EINECS: 210-611-6 |