Imprimer
Alcool 3-nitrobenzylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3-Nitrophenyl)methanol
A15040.14 A15040.22
A15040.14EA 63.8 EUR
A15040.14 A15040.22
Alcool 3-nitrobenzylique ≥98%
Alcool 3-nitrobenzylique
Purity: 98% CAS No.: 619-25-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5755 Melting Point: 29-33° Boiling Point: 175-180°/3mm Beilstein Reference: 2044769 MDL No.: MFCD00007273
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.14 g/mol
Point d'ébullition: 175…180 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 29…33 °C
Densité: 1.300
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007273
Numéro CAS: 619-25-0
EINECS: 210-588-2