Imprimer
Alcool 2-nitrobenzylique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Nitrophenyl)methanol
A15496.14 A15496.22 A15496.36
A15496.14EA 63.5 EUR
A15496.14 A15496.22 A15496.36
Alcool 2-nitrobenzylique ≥97%
Alcool 2-nitrobenzylique
Purity: 97% CAS No.: 612-25-9 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 270° MDL No.: MFCD00007186
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.14 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007186
Numéro CAS: 612-25-9
EINECS: 210-302-6