Imprimer
Alcool 2-nitrobenzylique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Nitrophenyl)methanol
128510250 128511000 128510050
ACRO128510250EA 76.8 EUR
ACRO128510250 ACRO128511000 ACRO128510050
Alcool 2-nitrobenzylique 97%
Alcool 2-nitrobenzylique
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.14 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007186
Numéro CAS: 612-25-9
EINECS: 210-302-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥96.0 %