Imprimer
N-Éthyl-o-toluidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-methylaniline
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43602.0100 8.43602.0500
8.43602.0100EA 74.5 EUR
8.43602.0100 8.43602.0500
N-Éthyl-o-toluidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-Éthyl-o-toluidine
Formule: C₉H₁₃N
Poids moléculaire: 135.21 g/mol
Point d'ébullition: 212…212.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026695
Numéro CAS: 94-68-8
EINECS: 202-354-3
UN: 2754
ADR: 6.1 II