Benzyl(méthyl)amine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N-Benzylmethylamine, N-Methyl-1-phenylmethanamine, N-Methylbenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 103-67-3
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5230
Odour: Amine-like
pH: 10
Melting Point: -55°
Boiling Point: 184-188°
Beilstein Reference: 606221
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00008289
Formule:
C₆H₅CH₂NHCH₃ Poids moléculaire: 121.18 g/mol Point d'ébullition: 184…188 °C Point de fusion: –55 °C Densité: 0.940 Point éclair: 77 °C (170 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008289 Numéro CAS: 103-67-3 EINECS: 203-133-4 UN: 2922 ADR: 8 III |