Imprimer
Benzyl(méthyl)amine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Benzylmethylamine, N-Methyl-1-phenylmethanamine, N-Methylbenzylamine
106040050 106045000
ACRO106040050EA 31.7 EUR
ACRO106040050 ACRO106045000
Benzyl(méthyl)amine 97%
Benzyl(méthyl)amine
Formule: C₆H₅CH₂NHCH₃
Poids moléculaire: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: ∼184 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 0.94 g/cm³
Point éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008289
Numéro CAS: 103-67-3
EINECS: 203-133-4
UN: 2922
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=067337f4cbd3ebd20fe522a5bac5c9f29cb10e6a&vid=fab9de39bcd5ba3758c9402492897f6aed55e8ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5214 to 1.5234 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Titrable acid ≤0.0003 meq/g