Imprimer
Toluène-2,4-diamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Méthyl-m-phénylènediamine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
8.03269.0005EA 27.4 EUR
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
Toluène-2,4-diamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Toluène-2,4-diamine
Formule: C₇H₁₀N₂
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99 °C
Densité: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007804
Numéro CAS: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 122.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 284 - 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (106 °C)
Flash Point 169 °C
Ignition Point 520 °C