Imprimer
Toluène-2,4-diamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Méthyl-m-phénylènediamine
B23495.0B B23495.30
B23495.0BEA 194 EUR
B23495.0B B23495.30
Toluène-2,4-diamine 98%
Toluène-2,4-diamine
Purity: 98% CAS No.: 95-80-7 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 169°(336°F) Odour: Recognizable Boiling Point: 283-285° Beilstein Reference: 2205839 UN No.: 1709 MDL No.: MFCD00007804
Formule: C₇H₁₀N₂
Point d'ébullition: 283…285 °C
Point de fusion: 96…101 °C
Densité: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 169 °C (336 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007804
Numéro CAS: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III