Imprimer
Toluène-3,4-diamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24378.22 B24378.36
B24378.22EA 49.8 EUR
B24378.22 B24378.36
Toluène-3,4-diamine 97%
Toluène-3,4-diamine
Purity: 97% CAS No.: 496-72-0 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Melting Point: 86-90° Boiling Point: 265° MDL No.: MFCD00007728
Formule: C₇H₁₀N₂
Point d'ébullition: 265 °C
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007728
Numéro CAS: 496-72-0
EINECS: 207-826-2