Imprimer
Alcool 4-aminobenzylique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
348240050 348240500
ACRO348240050EA 159 EUR
ACRO348240050 ACRO348240500
Alcool 4-aminobenzylique 98%
Alcool 4-aminobenzylique
Formule: C₇H₉NO
Poids moléculaire: 123.15 g/mol
Point d'ébullition: 169…171 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014782
Numéro CAS: 623-04-1
EINECS: 210-767-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 65 °C
HPLC ≥97.5 %