Imprimer
Alcool 3-aminobenzylique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-(Hydroxymethyl)aniline, 3-Aminobenzyl Alcohol, (3-Aminophenyl)methanol
184570050 184570250
ACRO184570050EA 50 EUR
ACRO184570050 ACRO184570250
Alcool 3-aminobenzylique 97%
Alcool 3-aminobenzylique
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007817
Numéro CAS: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (2 % in 0.1M HCl)