Imprimer
Alcool 2-aminobenzylique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
A13180.09 A13180.18 A13180.30
A13180.09EA 31 EUR
A13180.09 A13180.18 A13180.30
Alcool 2-aminobenzylique 98%
Alcool 2-aminobenzylique
Purity: 98% CAS No.: 5344-90-1 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 81-84° Boiling Point: 160°/10mm Beilstein Reference: 1072211 MDL No.: MFCD00007749
Formule: C₇H₉NO
Poids moléculaire: 123.15 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 81…84 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007749
Numéro CAS: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7