4-Méthoxybenzylamine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 2393-23-9
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.5460
Odour: Amine-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 236-237°
Beilstein Reference: 508206
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008122
Formule:
C₈H₁₁NO Point d'ébullition: 236…237 °C Point de fusion: –10 °C Densité: 1,053 Point éclair: 114 °C (237 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008122 Numéro CAS: 2393-23-9 EINECS: 219-247-2 UN: 2735 ADR: 8,III |