Imprimer
3-Méthoxybenzylamine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
L02054.06 L02054.14
L02054.06EA 58.7 EUR
L02054.06 L02054.14
3-Méthoxybenzylamine ≥98%
3-Méthoxybenzylamine
Purity: 98+% CAS No.: 5071-96-5 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5470 Boiling Point: 230-231° Beilstein Reference: 1447182 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008115
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 230…231 °C
Densité: 1,066
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008115
Numéro CAS: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN: 2735
ADR: 8,III