Imprimer
2-Méthoxybenzylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): o-Anísilamina
170540100 170540500
ACRO170540100EA 55.2 EUR
ACRO170540100 ACRO170540500
2-Méthoxybenzylamine 98%
2-Méthoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 231…233 °C (760 mmHg)
Densité: 1,05 g/cm³
Point éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008110
Numéro CAS: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %