Imprimer
3-Nitro-p-toluidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Nitro-4-méthylaniline, 4-Méthyl-3-nitroaniline
A12538.14 A12538.22
A12538.14EA 72.8 EUR
A12538.14 A12538.22
3-Nitro-p-toluidine ≥98%
3-Nitro-p-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 119-32-4 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 175°(347°F) Odour: Characteristic Beilstein Reference: 638984 UN No.: 2660 MDL No.: MFCD00007910
Formule: C₇H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 306
Point de fusion: 74…79 °C
Densité: 1.312
Point éclair: 175 °C (347 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007910
Numéro CAS: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN: 2660
ADR: 6.1 III