3-Nitro-p-toluidine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Nitro-4-méthylaniline, 4-Méthyl-3-nitroaniline
Formule:
C₇H₈N₂O₂ Poids moléculaire: 152.15 g/mol Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa) Point de fusion: 74…78 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007910 Numéro CAS: 119-32-4 EINECS: 204-314-0 UN: 2660 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Ochre to orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 74 to 78 °C |
HPLC | ≥96.0 % |