2-Nitro-p-toluidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Nitro-4-méthylaniline, 4-Méthyl-2-nitroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 89-62-3
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 157°(314°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 169°/21mm
Beilstein Reference: 879506
UN No.: 2660
MDL No.: MFCD00007907
Formule:
C₇H₈N₂O₂ Poids moléculaire: 152.15 g/mol Point d'ébullition: 169 °C (21 mmHg) Point de fusion: 115…118 °C Densité: 1.31 Point éclair: 157 °C (314 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007907 Numéro CAS: 89-62-3 EINECS: 201-924-9 UN: 2660 ADR: 6.1 III |